Documentos clave
STS0016
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-6
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinónimos:
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
Seleccione un Tamaño
100 ML
MXP 904.00
500 ML
MXP 1,200.00
MXP 904.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
MXP 904.00
500 ML
MXP 1,200.00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
MXP 904.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
914 ppm (25°C)
viscosidad
36.830 cSt(40 °C)
temperatura de transición
cloud point 43 °C (10 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
solubilidad
water: freely soluble (visual)
densidad
0.9897 g/mL at 40 °C
HLB
10.8
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Información legal
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)