SQC072
PBDE/PCBs in Sediment
certified reference material
About This Item
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
RTC SQC-072
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)