SMB01335
N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
AFMK, AFMKA, NSC-688263, NSC688263, N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, NSC 688263
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(C)=O
InChI
1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
JYWNYMJKURVPFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)