Documentos clave
SK013
Supelco
VOC Calibration Verification
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    2-Butoxyethanol 9.00 % w/v
    n-Octane 9.00 % w/v
    Acetone 9.00 % w/v
    n-Butyl alcohol 9.00 % w/v
    1,2-Dichlorobenzene 9.00 % w/v
    Dichloromethane 9.00 % w/v
    Ethyl acetate 9.00 % w/v
    Methanol 6.66 % w/v
    Toluene 10.0 % w/v
    1,1,1-Trichloroethane 9.00 % w/v
    n-Hexadecane 3.00 % w/v
    Ver todo (11)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)