S114
Nor-R-(+)-SCH-23390 hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
(R)-(+)-7-Chloro-8-hydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.Oc1cc2[C@H](CNCCc2cc1Cl)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO.ClH/c17-15-8-12-6-7-18-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,18-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
Clave InChI
KTHOTRUZLPTFOY-PFEQFJNWSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)