Documentos clave
RPI-PA1-1
Recombinant Pen a 1 (Penaeus aztecus allergen 1.0101), brown shrimp
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Seleccione un Tamaño
250 μG
MXP 30,046.00
MXP 30,046.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
MXP 30,046.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 30,046.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
33 kDa
envase
pkg of 250 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by SDS-PAGE
Note:
(1) rMal d 1 has a N-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)