Documentos clave
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
Seleccione un Tamaño
250 μG
MXP 27,076.00
MXP 27,076.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
MXP 27,076.00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.41
MXP 27,076.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
Mw 16.5 kDa
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Disclaimer
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)