Documentos clave
QC1054
Supelco
Total Cyanide-WP
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-031
concentración
100% in H2O
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)