Documentos clave
PSRI04K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4196 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
calidad
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)