PHR2992
Amifostine Thiol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
WR-1065, 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol dihydrochloride, WR-1065 dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1019428
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Cl.Cl.NCCCNCCS
InChI
1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
Clave InChI
XDRLRDHLCIFZIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)