PHR2069
Efavirenz Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(4S)-6-Chloro-4-[(E)-2-cyclopropylvinyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1234147
familia API
efavirenz
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)\C=C\C1CC1
InChI
1S/C14H11ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H,19,20)/b6-5+/t13-/m0/s1
Clave InChI
TWWHVRKXRMMRPN-GFUIURDCSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)