PHL89708
Homoharringtonine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ceflatonin, Cephalotaxine 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate, Myelostat, NSC 141633, Omacetaxine mepesuccinate
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)C[C@](O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1C2c3cc4OCOc4cc3CCN5CCC[C@]25C=C1OC
InChI
1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1
Clave InChI
HYFHYPWGAURHIV-JFIAXGOJSA-N
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | SML1091 | PHL89222 | PHL82570 |
---|---|---|---|
format neat | format - | format neat | format - |
product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?