Merck
PHL83851
(+)-Eudesmin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-Pinoresinol dimethyl ether, O,O-Dimethylpinoresinol
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 11,336.00
MXP 11,336.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 11,336.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26O6
Número de CAS:
Peso molecular:
386.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 11,336.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc(c(cc4)OC)OC)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C22H26O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-28-22(16(15)12-27-21)14-6-8-18(24-2)20(10-14)26-4/h5-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
Clave InChI
PEUUVVGQIVMSAW-RZTYQLBFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)