Merck
PHL83330
Cimigenol 3-β-D-xyloside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cimicifugol xyloside, Cimigenoside, Cimigoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 16,205.00
MXP 16,205.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 16,205.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H56O9
Número de CAS:
Peso molecular:
620.81
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 16,205.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)OC2C([C@H]3[C@@]4([C@]5(C4)CC[C@]6([C@@](CC7OC8(OC(C9(OC98)C)O)C[C@H](C76)C)(C5=CC3)C)C)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H52O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h8,17-20,22-28,36-39H,7,9-16H2,1-6H3/t17-,18-,19?,20+,22?,23?,24+,25-,26+,27?,28?,30-,31+,32?,33-,34+,35?/m1/s1
Clave InChI
GQLUAQZLAZUHEL-NKMZKCBCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)