PHL83317
Isobavachalcone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2E)-1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,4,4′-Trihydroxy-3′-(3-methyl-2-butenyl)-chalcone, Corylifolinin, Isobacachalcone
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
Clave InChI
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)