Merck
PHL82638
Ginkgotoxin hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Methoxypyridoxine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.67
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl].n1c(c(c(c(c1)CO)COC)O)C
InChI
1S/C9H13NO3.Cl/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6;/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3;
Clave InChI
CFLJIULBPOGLDY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)