P4633
Phenol Red
pH indicator
Sinónimos:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Productos recomendados
técnicas
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Clave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?