Merck
NIST987
Strontium carbonate
NIST® SRM® 987, isotopic standard
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 18,421.00
MXP 18,421.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 18,421.00
About This Item
Fórmula lineal:
SrCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
147.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
MXP 18,421.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
densidad
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Each unit of SRM 987 consists of 1 g of strontium carbonate powder.
SRM 987 _SDS
SRM 987 _CoA
Aplicación
Strontium carbonate standard reference material (SRM) is intended for use as a reference material for isotopic values, used to calibrate mass spectrometers.
Características y beneficios
  • Available with a certified values for the absolute strontium isotopic abundance ratios and the atom fractions of 88Sr, 87Sr, 86Sr and 84Sr.  
  • The NIST certificate is provided with maintenance, storage, and handling instructions.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)