Documentos clave
NIST3149
Selenium (Se) standard solution
NIST® SRM® 3149
Seleccione un Tamaño
5 X 10 ML
MXP 33,218.00
MXP 33,218.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 10 ML
MXP 33,218.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 33,218.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Selenium (Se)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)