Documentos clave
NIST30F
Chromium-vanadium steel
NIST® SRM® 30f, (SAE 6150)
Seleccione un Tamaño
150 G
MXP 17,842.00
MXP 17,842.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 G
MXP 17,842.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 17,842.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si) Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)