Documentos clave
NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 151,142.00
MXP 151,142.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 151,142.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
MXP 151,142.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
gas (compressed)
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Gas cylinderHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)