Documentos clave
NIST125B
Low alloy steel
NIST® SRM® 125b, high silicon
Seleccione un Tamaño
100 G
MXP 20,408.00
MXP 20,408.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
MXP 20,408.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 20,408.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 100 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nickel (Ni), Phosporus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Cobalt (Co), Iron (Fe), Antimony (Sb), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)