N0393
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16NO6P
Número de CAS:
Peso molecular:
373.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
≥30%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)