M5029
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
DL-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, DL-MDMA hydrochloride solution, XTC hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
drug control
Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CNC(C)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)