M4126
5-Methoxytryptophol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
Clave InChI
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?