Documentos clave
IRMM625
Chromium52Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
Seleccione un Tamaño
5 ML
MXP 23,091.00
MXP 23,091.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
MXP 23,091.00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 23,091.00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 52Cr
manufacturer/tradename
JRC
concentration
1 M in hydrochloric acid
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Isotope abundance ratio
Analysis Note
For more information please see:
IRMM625
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)