Merck
IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Sinónimos:
Aluminum alloy
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM534C
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)