Documentos clave
IRMM312
Genomic DNA of Bacillus Subtilis DSM 5750
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
genomic analysis
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM312
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)