Merck
F8379
Sigma-Aldrich
Fast Red KL Salt
Sinónimos:
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Fórmula lineal:
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
281.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, ~25%
cadena SMILES
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)