Documentos clave
ERMBF439E
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 10% DP-004114-3
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF439E
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)