Documentos clave
ERMBF423A
Maize GMO Standard ERM-BF423
0% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Sinónimos:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 2,635.00
MXP 2,635.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 2,635.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 2,635.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
composición
genetically modified MIR604 maize, 0%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF423A
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)