Documentos clave
ERMBF420C
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 10 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Sinónimos:
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 2,469.00
MXP 2,469.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 2,469.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 2,469.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
composición
3272 Maize, 10%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF420C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)