Documentos clave
DLW456282
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes SupersomesEnzyme Cytosol Human NAT2 .5mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)