DLW456241
Corning® Supersomes™ SupersomesEnzyme FMO1 Metabolic Hu 0.5mL
About This Item
Productos recomendados
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)