DLW354240
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive 1 mg
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Formulario
liquid (in 5% acetic acid)
mol peso
110-140 kDa
envase
pkg of 1 mg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)