Documentos clave
DLW354235
Sigma-Aldrich
Corning® Dispase 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)