Merck
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C15H14N3O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
291.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
form
powder
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChI key
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)