Documentos clave
CRM8011
Supelco
Water, ASTM Type 1, 18 megohm
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
envase
bottle of 125 mL
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Our DI water blank product may be used for dilution or to establish base lines. The calibration, reagent, and rinse blanks are prepared by diluting the appropriate acid with water and any necessary internal standards to produce the required acid concentration, generally 1% HNO3.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Handbook of reference methods for plant analysis (1998)