CRM558
Diesel - Clay Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
Características
Certified DRO Concentration (C10 - C28) - 481 mg/Kg
Certified TPH concentration (C6 - C35) - 661 mg/Kg
envase
pkg of 100 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM558-100
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
pH
7.81
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)