CRM036
Trace Metals - Loamy Sand 4
certified reference material, pkg of 50 g
Sinónimos:
Sand matrix CRM, trace metals
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM036-050
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.34
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)