Documentos clave
CCW4690
Millipore
SGQ Broth in flasks
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganisms, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
SGQB
Seleccione un Tamaño
10 X 450 ML
MXP 9,924.00
MXP 9,924.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 450 ML
MXP 9,924.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
MXP 9,924.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
suspension
caducidad
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
envase
box of 10 bottles
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
450 mL filling volume
volumen de botella
500 mL
color
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descripción general
The SGQ Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, specially Dekkera spp.
Aplicación
SGQBroth in flasks is used to detect low-acid beverage-spoiling microorganisms,specially Dekkera spp.
Componentes
  • 1 box with 10 bottles of 500 mL
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Otras notas
  • Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)