BP848
Tibolone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tibolone
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
165-169 °C
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)C4=C(C[C@H]3C)CC(=O)CC4)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)