BCR706
Pig kidney (CTC free)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR706
BCR706
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)