Documentos clave
BCR657
Glucose (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 7,428.00
MXP 7,428.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 7,428.00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
MXP 7,428.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
pureza isotópica
 13C
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR657
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)