Documentos clave
BCR490
Fly ash (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
30 G
MXP 18,406.00
MXP 18,406.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 G
MXP 18,406.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 18,406.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR490
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)