Documentos clave
BCR385R
Peanut butter (aflatoxin, low level)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,212.00
MXP 8,212.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,212.00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
MXP 8,212.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR385R
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)