Documentos clave
BCR274
Single cell protein (trace elements)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 5,233.00
MXP 5,233.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 5,233.00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
MXP 5,233.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
microbiology
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR274
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)