Merck
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
239.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
Benzophenone-4-isothiocyanate,
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
239.29
ε (coeficiente de extinción)
24-28 at 296-302 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
Clave InChI
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)