Merck
ARK2219
SAFC
PEP TCHA
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5O6P · 3C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
465.56
Beilstein:
3752336
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Clave InChI
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)