A6404
Acetic anhydride
reagent grade, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
629 °F
lim. expl.
10.3 %
índice de refracción
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble
densidad
1.08 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?